Documentos Principais
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
Sinônimo(s):
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
228.20
Beilstein:
3345562
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)