Documentos Principais
184799
Sigma-Aldrich
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 4.782,00
R$ 4.782,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 4.782,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.782,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
chave InChI
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol was used to fabricate chemical sensor for detection of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by planar integrated optical waveguide attenuated total reflection spectrometry[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Natalie R Walker et al.
Analytica chimica acta, 593(1), 82-91 (2007-05-29)
A chemical sensor was developed to detect the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) utilizing planar integrated optical waveguide (IOW) attenuated total reflection spectrometry. Submicron thick films of organically modified sol-gel polymers were deposited on the waveguide surface as the sensing layer. Sol-gels