Documentos Principais
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 813,00
25 G
R$ 3.626,00
100 G
R$ 7.918,00
R$ 813,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 813,00
25 G
R$ 3.626,00
100 G
R$ 7.918,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
71.08
Beilstein:
1738014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 813,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.381 (lit.)
p.e.
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
chave InChI
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of