Documentos Principais
183512
Sigma-Aldrich
3-Methyldiphenylamine
98%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 283,00
R$ 283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 283,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.635 (lit.)
p.e.
315 °C/724 mmHg (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10,14H,1H3
chave InChI
TWPMMLHBHPYSMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)