Documentos Principais
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichloropropiophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3COC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
203.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)