180858
1,1′-Diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
97%
Sinônimo(s):
N ,N ′-Diheptyl-4,4′-dipyridylium dibromide, DHPB, Diheptylviologen bromide, Diheptylviologen dibromide, Heptylviologen dibromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
crystals
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCC)cc2
InChI
1S/C24H38N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-17-25-19-13-23(14-20-25)24-15-21-26(22-16-24)18-12-10-8-6-4-2;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
VRXAJMCFEOESJO-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.