Documentos Principais
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10BrN
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
Beilstein:
2412319
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
índice de refração
n20/D 1.566
densidade
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Outras notas
Sales restrictions may apply
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)