densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D 1.5207 (lit.)
pb
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
chave InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup