Documentos Principais
180505
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
251.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
104-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The synthesis of 2-amino-3,5-dibromopyridine complexes and their analysis by single crystal X-ray diffraction has been studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Grant W Tremelling et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (47)(47), 10518-10526 (2009-12-22)
A family of bis(2-amino-3,5-dihalopyridinium)tetrahalocuprate(II) compounds has been synthesized, including (3,5-diCAPH)2CuCl4 (1), (3,5-diCAPH)2CuBr4 (2), (3,5-diBAPH)2CuCl4 (3), and (3,5-diBAPH)2CuBr4 (4) [3,5-diCAPH = 2-amino-3,5-dichloropyridinium; 3,5-diBAPH = 2-amino-3,5-dibromopyridinium]. These complexes have been analyzed through single crystal X-ray diffraction and temperature dependent magnetic susceptibility. Compound