179906
Tributylborane solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
TBB, Tributylboron
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.834 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Addition reactions for synthesis of phenyltrialkylborate salts
- Boron-based multicomponent reactions for generation of substituted aziridines, oxazolidines, and pyrrolidines
- Suzuki-Miyaura cross coupling of halopurines with trialkylboranes for the synthesis of adenosine A2A receptor antagonists
- Multicomponent C-alkylation reactions with aromatic aldimines
- One-pot alkylation-boration and electrophilic substitution
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?