Documentos Principais
179000
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane
97%
Sinônimo(s):
1,2-Ethylenedioxybenzene, 1,4-Benzodioxan, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
120846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
103 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2
chave InChI
BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The anti-inflammamtory properties and synthesis of carboxylic acid compounds containing benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) subunit was studied[1].
Aplicação
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) was used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists[2].
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
1,4-Dioxano anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
296309
1,4-Dioxano
M Khouili et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 51(3), 185-188 (1996-03-01)
The four stereoisomers of compound 1 were synthesized from 2,3-dihydro-1, 4-benzodioxin and evaluated as alpha- and beta-adrenergic antagonists. Enantiomer 1-b [2R, 2'S] (Figure 1) is the best beta 1-blocking agent. Furthermore all compounds showed a alpha-blocking activity.
M T Vázquez et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 51(3), 215-217 (1996-03-01)
Synthesis and antiinflammatory properties of new carboxylic acids containing the 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin subunit are described. The 2-(2,3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)acetic acid was of comparable potency to Ibuprofen, in carrageenan induced rat paw edema assay.