Documentos Principais
177954
Sigma-Aldrich
Methyl methylthiomethyl sulfoxide
97%
Sinônimo(s):
Formaldehyde dimethyl mercaptal S-oxide, MMTS, Methyl methylmercaptomethyl sulfoxide, Methyl methylsulfinylmethyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
CH3SOCH2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
124.23
Beilstein:
906789
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CSCS(C)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)