Documentos Principais
177547
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 374,00
100 G
R$ 1.034,00
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 374,00
100 G
R$ 1.034,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
245.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
pf
36-37 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
chave InChI
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride was used to study the synthesis and structure–activity profile of benzoxazole benzenesulfonamide analogs[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunqiu Lai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1807-1810 (2006-02-01)
A series of novel benzoxazole benzenesulfonamides was synthesized as inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1). Extensive SAR studies led to a potent inhibitor, 53, with an IC(50) of 0.57microM. Compound 17 exhibited excellent bioavailability and a good pharmacokinetic profile in rats.