Documentos Principais
17636
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
172.02
Beilstein:
107324
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
Impurezas
~5% water
pf
32-36 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-methylpyridine was used in the synthesis of 6,6′-dimethyl-3,3′-bipyridine[1].
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qiuju Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 88-98 (2018-06-17)
In order to improve the metabolism of pirfenidone (5-methyl-1-phenylpyridin-2-one, PFD), the methyl-deuterated version of pirfenidone via the substitution of hydrogen (H) at C-5 by its isotope deuterium (D, 5D-PFD) was synthesized and its photophysical properties were investigated. The negative solvatochrom
Functionalised 3, 3′-bipyridines?a new class of dinucleating ligands.
Constable EC, et al.
New. J. Chem., 22(3), 287-294 (1998)