174556
4-Methoxy-1-naphthol
≥97%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
solid
pf
126-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
chave InChI
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3