Documentos Principais
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[(RS)-1-Ethoxyethoxy]-1-propanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
7566593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −18.5±1°, neat
índice de refração
n20/D 1.420
densidade
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
chave InChI
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)