Documentos Principais
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
172.20
Beilstein:
389057
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
chave InChI
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in