167037
3-Methylsalicylic acid
96.0%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, o-Cresotic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96.0%
pf
163-165 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one
- (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves