Documentos Principais
16602
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromohexanoate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl 2-bromocaproate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
209.08
Beilstein:
1722052
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.455
densidade
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-bromohexanoate undergoes addition reaction with methyl-10-undecenoate to yield lactone and dimethyl-2-butyltridecandioate.
Aplicação
Methyl 2-bromohexanoate was used in the synthesis of 2-butyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Radical Additions of Alkyl 2-Haloalkanoates and 2-Haloalkanenitriles to Alkenes Initiated by Electron Transfer from Copper in Solvent-Free Systems.
Metzger JO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1997(11), 2303-2313 (1997)
Preparation of 2H-Pyrido [3, 2-b]-l,4-oxazin-3 (4H)-ones and of the Corresponding Dihydropyridooxazines.
Clauson-Kaas NIELS, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 23(7), 2322-2324 (1969)