164410
Benzocyclobutene
97%
Sinônimo(s):
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
pb
150 °C/748 mmHg (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-8-6-5-7(8)3-1/h1-4H,5-6H2
chave InChI
UMIVXZPTRXBADB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.