Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)