161454
5-(p-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
≥99%
Sinônimo(s):
5-(4-Methylphenyl)-,5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-Phenyl-5-(p-tolyl)hydantoin, MPPH, NSC 32105
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
225-226 °C (lit.)
solubilidade
soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (DMF:HCl(2:1))
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
chave InChI
WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?