Documentos Principais
158658
Sigma-Aldrich
Isobutyl formate
97%
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.52 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
608 °F
Lim. expl.
8.9 %
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
98.4 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)