Documentos Principais
156485
Sigma-Aldrich
Mercury(II) trifluoroacetate
98%
Sinônimo(s):
Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercuric trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid mercury(II) salt
About This Item
Fórmula linear:
Hg(CF3COO)2
Número CAS:
Peso molecular:
426.62
Beilstein:
3633860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
adequação da reação
core: mercury
reagent type: catalyst
pf
171-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Promotes selective cyclization of methylthio-substituted divinyl ketones to 5-fluorocyclopentenone derivatives.[1]
Adequação
Reagent of choice for oxymercuration providing higher yields and greater selectivity. Fieser, M. Reagents for Organic Synthesis John Wiley and Sons: New York, 1992 Vol. 16, p 377 (Z233773). J. Org. Chem. 1990, 55, 5580.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Central nervous system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hara, S. et al.
Synlett, 411-411 (1999)