Documentos Principais
15626
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
pureza óptica
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
pf
190-195 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
chave InChI
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)