Documentos Principais
156051
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Beilstein:
609349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
98-102 °C (lit.)
grupo funcional
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
chave InChI
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A useful reagent in biochemical synthesis.
Reagent used for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the