Documentos
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
Sinônimo(s):
CDI, 1,1′-Carbonyl-diimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N4O
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
208-488-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
powder
potência
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pH
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
116-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
chave InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
Ligação
Replaces: 01-62-0002
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (0.6 mmole ind 2 ml DMF): clearly soluable
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2