155888
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
pb
77 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\C)CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,11H,8H2,1H3/b9-7+
chave InChI
LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter