Documentos Principais
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 492,00
25 G
R$ 1.676,00
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 492,00
25 G
R$ 1.676,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
255.98
Beilstein:
1468239
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
pf
44-45 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
chave InChI
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)