155306
N1-(6-Indazolyl)sulfanilamide
98%
Sinônimo(s):
6-Sulfanilamidoindazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
193-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc3cn[nH]c3c2
InChI
1S/C13H12N4O2S/c14-10-2-5-12(6-3-10)20(18,19)17-11-4-1-9-8-15-16-13(9)7-11/h1-8,17H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
RLNLIVBLEZDLMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3