Ensaio
99%
pf
138-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O4/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-14(13(17)18)20-12-7-3-10(16)4-8-12/h1-8,14H,(H,17,18)
chave InChI
ZKNSZZXBPSICFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)