Documentos Principais
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
225.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
70-74 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
chave InChI
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Aplicação
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)