Documentos Principais
154458
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
211.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
211-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
chave InChI
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)