154229
4-Methoxy-1-naphthonitrile
99%
Sinônimo(s):
1-Cyano-4-methoxynaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
pf
100-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
chave InChI
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3