Documentos Principais
PHR2188
Amoxicillin Related Compound A
Sinônimo(s):
6-aminopenicillanic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O3S
Peso molecular:
216.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000889
Nível de qualidade
família API
amoxicillin
Formulário
powder
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)