Documentos Principais
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)