Documentos Principais
154067
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
densidade
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
chave InChI
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)