153419
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
225 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges