Documentos Principais
153117
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.71 (anhydrous basis)
Beilstein:
4334779
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO.ClH.H2O/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6H,4,7-10H2;1H;1H2
chave InChI
XDAGZUGDGORLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate was used to prepare 7-Benzyl-3-(phenylthio)-1-oxa-4,7-diazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mary Liang et al.
Tetrahedron letters, 50(49), 6810-6813 (2010-02-18)
Microwave irradiation facilitated the synthesis of 4-arylthio-3-oxazolin-5-ones from ethyl cyanoformate, thiophenol, and cyclic ketones. Subsequent decarboxylation and in situ [3+2] cycloaddition provided novel 2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]diazepine scaffolds after a spontaneous retro-Mannich domino reaction.