Documentos
15287
Sigma-Aldrich
Boc-His(Dnp)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-N(im)-2,4-dinitrophenyl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19N5O8
Número CAS:
Peso molecular:
421.36
Beilstein:
771922
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +61±3°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)-c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H19N5O8/c1-17(2,3)30-16(25)19-12(15(23)24)6-10-8-20(9-18-10)13-5-4-11(21(26)27)7-14(13)22(28)29/h4-5,7-9,12H,6H2,1-3H3,(H,19,25)(H,23,24)/t12-/m0/s1
chave InChI
KPGVUOQMOHGHEW-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3