Documentos
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
213.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
208 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges