15268
N-Boc-diethanolamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter