15145
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −73±2°, c = 3% in ethanol
pf
~260 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N.ClH/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16;/h3-14,17H,1-2H3;1H/t13-,14-;/m0./s1
chave InChI
ZBQCLJZOKDRAOW-IODNYQNNSA-N
Aplicação
- To prepare phosphoramidite (Feringa) ligand named (R)-2,2′-binaphthoyl-(S,S)-di-(1-phenylethyl)aminoylphosphine.
- As a chiral amphiphilic cation to encapsulate polyoxometalates, which act as supramolecular assemblies employed in the asymmetric oxidation of sulfides.
- As a chiral shift agent in the determination of enantiomeric purity of tris(tetrachlorobenzenediolato) phosphate(V) anion using 31P NMR.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?