Documentos Principais
15132
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-methionine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
249.33
Beilstein:
4294122
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
chave InChI
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)