Documentos Principais
151289
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
259.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
densidade
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)