Documentos
15083
Sigma-Aldrich
Nα-Boc-biocytin
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nε-biotinyl-L-lysine, Nε-Biotinyl-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H36N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
472.60
Beilstein:
5797526
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
chave InChI
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3