Documentos Principais
150576
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-carbonitrile, mixture of isomers
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9N
Número CAS:
Peso molecular:
119.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
82-86 °C/10 mmHg (lit.)
pf
12-14 °C (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1CC2CC1C=C2
InChI
1S/C8H9N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
chave InChI
BMAXQTDMWYDIJX-KVARREAHSA-N
Descrição geral
The hydrogenation of 5-norbornene-2-carbonitrile was studied using real-time mass spectrometric analysis[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Roberto A Paz-Schmidt et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3665-3668 (2009-04-01)
A new approach for real-time mass spectrometric analysis and identification of intermediates in confined, pressurized vessels is presented. The high-pressure reaction media is depressurized, mixed with a solvent, and fed directly to the atmospheric pressure electrospray ionization source of a