Documentos
15026
Sigma-Aldrich
Boc-3-(2-pyridyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-β-(2-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
266.29
Beilstein:
6416850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −16.5±1.5°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
chave InChI
KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3