Documentos Principais
M39652
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentanol
≥99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 675,00
50 G
R$ 3.204,00
R$ 675,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 675,00
50 G
R$ 3.204,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C5H8OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 675,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
p.e.
135-136 °C (lit.)
pf
36-37 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)