Documentos Principais
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-p-tolunitrile
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
chave InChI
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)